3-Methoxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
717665-1G
717665-5G
SIAL717665-1GEA
5140
CZK
SIAL717665-1G
SIAL717665-5G
3-Methoxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
3-Methoxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₂H₁₈BNO₃ MW: 235,872 g/mol |
MDL Number:
MFCD13182222 CAS číslo: 1243312-43-7 |