Tisk…
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H32963.06 H32963.14
H32963.06EA 4880 CZK
H32963.06 H32963.14
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥98%
1-Bromo-4-dodecylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 126930-72-1 Molecular Formula: C18H29Br Formula Weight: 325.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5034 Boiling Point: 376° MDL No.: MFCD00191386
Vzorec: C₁₈H₂₉Br
MW: 325.33 g/mol
Bod varu: 376 °C
Hustota: 1.07
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191386
CAS číslo: 126930-72-1