Tisk…
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33116.03 H33116.06
H33116.03EA 3680 CZK
H33116.03 H33116.06
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene ≥97%
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Vzorec: C₆F₃I₃
MW: 509,77 g/mol
Bod tání: 152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06248899
CAS číslo: 84322-56-5