Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B21863.06
B21863.14
B21863.06EA
2260
CZK
B21863.06
B21863.14
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 34841-11-7
Molecular Formula: C9H9NO5
Formula Weight: 211.18
Melting Point: 99-102°
MDL No.: MFCD00673023
Vzorec:
C₉H₉NO₅ Bod tání: 99…102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00673023 CAS číslo: 34841-11-7 |