Tisk…
(R)-(-)-2-Aminohexane ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L19304.03 L19304.06 L19304.14
L19304.03EA 1530 CZK
L19304.03 L19304.06 L19304.14
(R)-(-)-2-Aminohexane ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminohexane
Purity: 99+% CAS No.: 70095-40-8 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 Flash Point: -3°(26°F) Melting Point: -20° Boiling Point: 116° Beilstein Reference: 1718994 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00671627
Vzorec: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Bod varu: 116 °C
Bod tání: < –20 °C
Hustota: 0,755
Bod vzplanutí: –3 °C (26 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671627
CAS číslo: 70095-40-8
UN: 2733
ADR: 3,II