Tisk…
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
697184-1G 697184-5G
SIAL697184-1GEA 1190 CZK
SIAL697184-1G SIAL697184-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
MDL Number: MFCD00143428
CAS číslo: 40530-18-5
EINECS: 254-958-1