Ethyl trifluoropyruvate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20611.06
B20611.14
B20611.06EA
1840
CZK
B20611.06
B20611.14
Ethyl trifluoropyruvate ≥97%
Ethyl trifluoropyruvate
Purity: 97%
CAS No.: 13081-18-0
Molecular Formula: C5H5F3O3
Formula Weight: 170.09
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.3405
Boiling Point: 95-98°
Beilstein Reference: 2087388
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00114935
Vzorec:
C₅H₅F₃O₃ Bod varu: 95…98 °C Hustota: 1,400 Bod vzplanutí: 27 °C (80 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00114935 CAS číslo: 13081-18-0 UN: 3272 ADR: 3,III |