Tisk…
Hydroxid draselný 1 M (1 N) in ethanol volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
35112-1L 35112-6X1L
35112-1LEA 2130 CZK
35112-1L 35112-6X1L
Hydroxid draselný 1 M (1 N) in ethanol volumetric solution, Fluka™
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Bod varu: 78 °C (1,013 hPa)
Hustota: 0,88 g/cm3 (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective