6-Bromo-4-methylquinoline 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33298.MD
H33298.03
H33298.MDEA
1620
CZK
H33298.MD
H33298.03
6-Bromo-4-methylquinoline 96%
6-Bromo-4-methylquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 41037-28-9
Molecular Formula: C10H8BrN
Formula Weight: 222.08
Melting Point: 94-95°
MDL No.: MFCD09258893
Vzorec:
C₁₀H₈BrN Bod tání: 94…95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258893 CAS číslo: 41037-28-9 |