Tisk…
4-Butylbenzamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
A19516.03 A19516.06
A19516.03EA 817 CZK
A19516.03 A19516.06
4-Butylbenzamide ≥97%
4-Butylbenzamide
Purity: 97% CAS No.: 107377-07-1 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Melting Point: 127-129° MDL No.: MFCD00221466
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221466
CAS číslo: 107377-07-1