Tisk…
4-tert-Butylbenzamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A15380.09 A15380.18
A15380.09EA 1770 CZK
A15380.09 A15380.18
4-tert-Butylbenzamide ≥98%
4-tert-Butylbenzamide
Purity: 98% CAS No.: 56108-12-4 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Melting Point: 171-175° Beilstein Reference: 2086692
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Bod tání: 171…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017139
CAS číslo: 56108-12-4