Tisk…
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoropyridine-3-boronic acid, (5-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
H52860.MD H52860.03 H52860.06
H52860.MDEA 2550 CZK
H52860.MD H52860.03 H52860.06
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid ≥98%
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 872041-86-6 Molecular Formula: C5H5BFNO2 Formula Weight: 140.91 Melting Point: 233-236° MDL No.: MFCD07368243
Vzorec: C₅H₅BFNO₂
MW: 140.91 g/mol
Bod tání: 233…236 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368243
CAS číslo: 872041-86-6