Tisk…
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid
H53109.MD H53109.03
H53109.MDEA 1900 CZK
H53109.MD H53109.03
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 458532-97-3 Molecular Formula: C5H5BFNO2 Formula Weight: 140.91 Melting Point: 237-239° MDL No.: MFCD03788558
Vzorec: C₅H₅BFNO₂
MW: 140.91 g/mol
Bod tání: 237…239 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788558
CAS číslo: 458532-97-3