Tisk…
4-Amino-3-ethylbenzonitrile 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L10732.03 L10732.06
L10732.03EA 2030 CZK
L10732.03 L10732.06
4-Amino-3-ethylbenzonitrile 96%
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Purity: 96% CAS No.: 170230-87-2 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 Melting Point: 60-66° Beilstein Reference: 7526452 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00041431
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Bod tání: 60…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041431
CAS číslo: 170230-87-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III