Tisk…
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B23611.03 B23611.06
B23611.03EA 1020 CZK
B23611.03 B23611.06
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Purity: 96% CAS No.: 112279-61-5 Molecular Formula: C7H4F2N2 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 91-94° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00190102
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,12 g/mol
Bod tání: 91…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190102
CAS číslo: 112279-61-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III