Tisk…
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Cyanobenzyl alcohol
H54283.03 H54283.06
H54283.03EA 2310 CZK
H54283.03 H54283.06
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 874-89-5 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 32-36° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00870633
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Bod tání: 32…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00870633
CAS číslo: 874-89-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III