Tisk…
3-Aminopropionitrile 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: β-Aminopropionitrile, 3-Aminopropanenitrile
351750050 351750010 351750250
ACRO351750050EA 3630 CZK
ACRO351750050 ACRO351750010 ACRO351750250
3-Aminopropionitrile 98% stabilizovaný
3-Aminopropionitrile
Vzorec: C₃H₆N₂
MW: 70,10 g/mol
Bod varu: 185 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,9584 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014820
CAS číslo: 151-18-8
EINECS: 205-786-0
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4365 to 1.4395 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer potassium carbonate