5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-(m-Tolyl)-1H-tetrazole
L19263.03
L19263.MD
L19263.03EA
3080
CZK
L19263.03
L19263.MD
5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 99%
CAS No.: 3441-00-7
Molecular Formula: C8H8N4
Formula Weight: 160.18
Melting Point: 143-146°
Beilstein Reference: 131205
Vzorec:
C₈H₈N₄ MW: 160,18 g/mol Bod tání: 143…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093096 CAS číslo: 3441-00-7 |