5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19262.03
L19262.MD
L19262.03EA
2850
CZK
L19262.03
L19262.MD
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 99%
CAS No.: 51449-86-6
Molecular Formula: C8H8N4
Formula Weight: 160.18
Melting Point: 151-154°
Beilstein Reference: 136151
Vzorec:
C₈H₈N₄ Bod tání: 151…154 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093095 CAS číslo: 51449-86-6 |