Tisk…
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Phenylisoxazole-3-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
645087-5G
SIAL645087-5GEA 13910 CZK
SIAL645087-5G
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
MW: 189.1700 g/mol
MDL Number: MFCD00464221
CAS číslo: 14441-90-8