Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Methyl 4-(tert-butyl)benzoate
A18619.22
A18619.14
A18619.22EA
3710
CZK
A18619.22
A18619.14
Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98%
Methyl-4-tert-butylbenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 26537-19-9
Molecular Formula: C12H16O2
Formula Weight: 192.26
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₆O₂ MW: 192,26 g/mol Bod varu: 122…124 °C (10 mmHg) Hustota: 0,995 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008835 CAS číslo: 26537-19-9 EINECS: 247-768-5 |