Tisk…
3-Bromo-1H-indazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H37775.03 H37775.09
H37775.03EA 1810 CZK
H37775.03 H37775.09
3-Bromo-1H-indazole ≥97%
3-Bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Bod tání: 148…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159926
CAS číslo: 40598-94-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III