Tisk…
4-(Chloromethyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
726397-10G 726397-50G
SIAL726397-10GEA 2720 CZK
SIAL726397-10G SIAL726397-50G
4-(Chloromethyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
MDL Number: MFCD00019761
CAS číslo: 874-86-2
EINECS: 212-869-5