Tisk…
Chlorovodík 5->6 N in 2-propanol, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
133700010 133700025
ACRO133700010EA 2390 CZK
ACRO133700010 ACRO133700025
Chlorovodík 5->6 N in 2-propanol, pure
Chlorovodík
Vzorec: HCl
Hustota: 0,909 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2920
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤1.0 %
Titration with NaOH 5 to 6 N
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 4.9 to 5.3 % N