Tisk…
Chlorovodík 1.25 mol/l in methanol, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
17935-250ML 17935-50ML
17935-250MLEA 4640 CZK
17935-250ML 17935-50ML
Chlorovodík 1.25 mol/l in methanol, Supelco®
Chlorovodík
Vzorec: HCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09b8a4d46fc0d3f9d1cc4da5780d4eb4dee20bbc&vid=65e464419f65c4c7282c66bd2c43df2fdf049290&prid=web&clid=SAPDAM