Tisk…
Chlorovodík ∼0.5 M in methanol
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H31570.AE H31570.AP
H31570.AEEA 1090 CZK
H31570.AE H31570.AP
Chlorovodík ∼0.5 M in methanol
Chlorovodík
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 12°(54°F) MDL No.: MFCD00011324
Vzorec: HCl
MW: 36,46 g/mol
Hustota: 0,8
Bod vzplanutí: 12 °C (54 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1992
ADR: 3,II