Tisk…
Chlorovodík 1.25 M in ethanol, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427011000 427018000 427011000_T 427018000_T
427011000.EA 1820 CZK
427011000. 427018000. 427011000_T 427018000_T
Chlorovodík 1.25 M in ethanol, AcroSeal®
Chlorovodík
Vzorec: HCl
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.5 %
Strength 1.10 to 1.40 M
NMR ≥96.0 %