Tisk…
Chlorovodík 5->6 N in 2-propanol, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
428608000 428601000
428608000.EA 2200 CZK
428608000. 428601000.
Chlorovodík 5->6 N in 2-propanol, AcroSeal®
Chlorovodík
Vzorec: HCl
MW: 36.46
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2920
ADR: 8 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤1.0 %
Titration with NaOH 5 to 6 N