Tisk…
2,2':6',2''-Terpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: TERPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
234672-1G 234672-250MG 234672-5G
SIAL234672-1GEA 4740 CZK
SIAL234672-1G SIAL234672-250MG SIAL234672-5G
2,2':6',2''-Terpyridine, Sigma-Aldrich®
2,2':6',2''-Terpyridine
Vzorec: C₁₅H₁₁N₃
MW: 233,27 g/mol
MDL Number: MFCD00006213
CAS číslo: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5