2,2':6',2''-Terpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
TERPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
234672-1G
234672-250MG
234672-5G
SIAL234672-1GEA
4740
CZK
SIAL234672-1G
SIAL234672-250MG
SIAL234672-5G
2,2':6',2''-Terpyridine, Sigma-Aldrich®
2,2':6',2''-Terpyridine
Vzorec:
C₁₅H₁₁N₃ MW: 233,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006213 CAS číslo: 1148-79-4 EINECS: 214-559-5 |