Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L11204.03 L11204.06
L11204.03EA 920 CZK
L11204.03 L11204.06
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline ≥99%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
Purity: 99% CAS No.: 34413-35-9 Molecular Formula: C8H10N2 Formula Weight: 134.18 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5420 Boiling Point: 72-74°/4mm Beilstein Reference: 957053 MDL No.: MFCD00038078
Vzorec: C₈H₁₀N₂
Bod varu: 72…74 °C (4 mmHg)
Hustota: 1,061
Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038078
CAS číslo: 34413-35-9
EINECS: 252-002-8