Tisk…
4-(Chloromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
270792-10G 270792-50G
SIAL270792-10GEA 3590 CZK
SIAL270792-10G SIAL270792-50G
4-(Chloromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MDL Number: MFCD00002568
CAS číslo: 1642-81-5
EINECS: 216-697-1