2-Chloroquinoxaline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
136301-1G
136301-5G
SIAL136301-1GEA
1220
CZK
SIAL136301-1G
SIAL136301-5G
2-Chloroquinoxaline, Sigma-Aldrich®
2-Chloroquinoxaline
Vzorec:
C₈H₅ClN₂ MW: 164,5917 g/mol |
MDL Number:
MFCD00043907 CAS číslo: 1448-87-9 EINECS: 215-905-8 |