Tisk…
2-Chloroquinoxaline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
136301-1G 136301-5G
SIAL136301-1GEA 1220 CZK
SIAL136301-1G SIAL136301-5G
2-Chloroquinoxaline, Sigma-Aldrich®
2-Chloroquinoxaline
Vzorec: C₈H₅ClN₂
MW: 164,5917 g/mol
MDL Number: MFCD00043907
CAS číslo: 1448-87-9
EINECS: 215-905-8