Tisk…
thiokyanatan draselný 8 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
73059-100ML-F 73059-500ML-F
SIAL73059-100ML-FEA 2630 CZK
SIAL73059-100ML-F SIAL73059-500ML-F
thiokyanatan draselný 8 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
thiokyanatan draselný
Vzorec: KSCN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011413
CAS číslo: 333-20-0
EINECS: 206-370-1