3-Methyl-5-hexen-3-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20447.03
B20447.06
B20447.14
B20447.03EA
543
CZK
B20447.03
B20447.06
B20447.14
3-Methyl-5-hexen-3-ol ≥98%
3-Methyl-5-hexen-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 1569-44-4
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 44°(111°F)
Boiling Point: 138-139°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021826
Vzorec:
C₇H₁₄O Bod varu: 138…139 °C Hustota: 0,84 Bod vzplanutí: 44 °C (111 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00021826 CAS číslo: 1569-44-4 UN: 1987 ADR: 3,III |