Tisk…
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Anisylmagnesium bromide
377421000 377428000
377421000.EA 3020 CZK
377421000. 377428000.
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide
Vzorec: C₇H₇BrMgO
MW: 211.34 g/mol
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013515
CAS číslo: 13139-86-1
UN: 2924
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.9 to 1.2 M