Tisk…
Cerium(III)-2-ethylhexanoate 49% (12% Ce) in 2-ethylhexanoic acid
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
40451.22 40451.36 40451.A3
40451.22EA 862 CZK
40451.22 40451.36 40451.A3
Cerium(III)-2-ethylhexanoate 49% (12% Ce) in 2-ethylhexanoic acid
Cerium(III)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 56797-01-4 Molecular Formula: C24H45CeO6 Formula Weight: 569.74 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Viscous Liquid Density: 1.08 MDL No.: MFCD00014004
Vzorec: C₂₄H₄₅CeO₆
Hustota: 1,08
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014004
CAS číslo: 56797-01-4
EINECS: 260-386-3