Tisk…
2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L17672.06 L17672.03
L17672.06EA 9920 CZK
L17672.06 L17672.03
2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine 97%
2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 374537-97-0 Molecular Formula: C7H9BrN2 Formula Weight: 201.07 Melting Point: 133-135° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD02093947
Vzorec: C₇H₉BrN₂
MW: 201,07 g/mol
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093947
CAS číslo: 374537-97-0
ADR: 6.1,III