Tisk…
Zinc(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
40234.09 40234.18
40234.09EA 2350 CZK
40234.09 40234.18
Zinc(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Zinc(II) wolframate
Purity: 99.9% CAS No.: 13597-56-3 Molecular Formula: ZnWO4 Formula Weight: 313.22 Physical Form: -200 Mesh Powder
Vzorec: O₄WZn
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049633
CAS číslo: 13597-56-3
EINECS: 237-053-6