Isoquinoline-1-carbonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Isoquinolinecarbonitrile
L19425.03
L19425.06
L19425.03EA
1930
CZK
L19425.03
L19425.06
Isoquinoline-1-carbonitrile ≥99%
Isoquinoline-1-carbonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 1198-30-7
Molecular Formula: C10H6N2
Formula Weight: 154.17
Odour: Odourless
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 119104
MDL No.: MFCD00134166
Vzorec:
C₁₀H₆N₂ Bod tání: 87…91 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134166 CAS číslo: 1198-30-7 |