Tisk…
3-Amino-1-bromoisoquinoline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50368.03 H50368.06
H50368.03EA 5940 CZK
H50368.03 H50368.06
3-Amino-1-bromoisoquinoline ≥97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Purity: 97+% CAS No.: 13130-79-5 Molecular Formula: C9H7BrN2 Formula Weight: 223.07 MDL No.: MFCD00102193
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102193
CAS číslo: 13130-79-5