Tisk…
6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54226.03 H54226.06
H54226.03EA 5080 CZK
H54226.03 H54226.06
6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
6-Bromo-2-methoxyquinoline
Purity: 96% CAS No.: 99455-05-7 Molecular Formula: C10H8BrNO Formula Weight: 238.08 Melting Point: 87-89° MDL No.: MFCD11847805
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
MW: 238.08 g/mol
Bod tání: 87…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847805
CAS číslo: 99455-05-7