6-Quinolineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
641618-1G
641618-5G
SIAL641618-1GEA
3870
CZK
SIAL641618-1G
SIAL641618-5G
6-Quinolineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₅H₁₈BNO₂ |
MDL Number:
MFCD06411327 CAS číslo: 406463-06-7 |