Tisk…
4-Cyclohexylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyclohexylbenzeneboronic acid, (4-Cyclohexylphenyl)boronic acid
L18076.03 L18076.06 L18076.MD
L18076.03EA 5320 CZK
L18076.03 L18076.06 L18076.MD
4-Cyclohexylphenylboronic acid ≥98%
4-Cyclohexylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 374538-04-2 Molecular Formula: C12H17BO2 Formula Weight: 204.08 Melting Point: ca 220° MDL No.: MFCD02093068
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₂
Bod tání: ∼ 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093068
CAS číslo: 374538-04-2