Tisk…
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
H26872.14 H26872.06
H26872.14EA 12220 CZK
H26872.14 H26872.06
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 4198-90-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 123-127° MDL No.: MFCD00221716
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Bod tání: 123…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221716
CAS číslo: 4198-90-7