Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
B25395.22
B25395.14
B25395.06
B25395.22EA
17230
CZK
B25395.22
B25395.14
B25395.06
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 5471-81-8
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.07
Melting Point: 59-62°
MDL No.: MFCD02683863
Vzorec:
C₉H₉IO₂ Bod tání: 59…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683863 CAS číslo: 5471-81-8 |