Tisk…
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
H28734.14 H28734.06
H28734.14EA 4770 CZK
H28734.14 H28734.06
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 90347-66-3 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.07 Refractive Index: 1.5975
Vzorec: C₉H₉IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00230583
CAS číslo: 90347-66-3