2-Iodosobenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L15606.03
L15606.06
L15606.03EA
999
CZK
L15606.03
L15606.06
2-Iodosobenzoic acid ≥97%
2-Iodosobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 304-91-6
Molecular Formula: C7H5IO3
Formula Weight: 264.02
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 1939973
Vzorec:
C₇H₅IO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002401 CAS číslo: 304-91-6 EINECS: 206-159-4 |