Tisk…
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
H25933.14 H25933.06
H25933.14EA 9680 CZK
H25933.14 H25933.06
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate 95%
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Purity: 95% CAS No.: 56525-63-4 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 27-29° Boiling Point: 119-120°/10mm MDL No.: MFCD00205141
Vzorec: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Bod varu: 119…120 °C (10 mmHg)
Bod tání: 27…29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00205141
CAS číslo: 56525-63-4