Tisk…
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31707.03 H31707.06
H31707.03EA 1620 CZK
H31707.03 H31707.06
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide 96%
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide
Purity: 96% CAS No.: 51770-71-9 Molecular Formula: C8H11NO4S Formula Weight: 217.25 Melting Point: 166-170° MDL No.: MFCD06147001
Vzorec: C₈H₁₁NO₄S
MW: 217.25 g/mol
Bod tání: 166…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06147001
CAS číslo: 51770-71-9