Tisk…
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H58673.MC H58673.ME
H58673.MCEA 1930 CZK
H58673.MC H58673.ME
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 549476-61-1 Molecular Formula: C9H10N2O4S Formula Weight: 242.25 MDL No.: MFCD00458256
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00458256
CAS číslo: 549476-61-1